Learn More
Dirhenium decacarbonyl, sublimed
Codice prodotto. 10701121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10701121 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10701121 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223990050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14285-68-8 | C10O10Re2 | 652.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dirhenium decacarbonyl
CAS 14285-68-8
Punto di fusione 170.0°C
Colore Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10O10Re2
Formula lineare Re2(CO)10
Numero MDL MFCD00011198
Quantità 5 g
Sinonimo carbon monoxide; rhenium 2+, decacarbonyldirhenium 250mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O]#C[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])C#[O]
IUPAC Name carbon monoxide;rhenium
Molecular Weight (g/mol) 652.51
PubChem CID 498777
Peso formulazione 652.51
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dirhenium decacarbonyl, sublimed
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.