Learn More
Dirithromycin, MedChemExpress
Description
Dirithromycin (LY237216), a derivative of Erythromycin, is a potent and orally active semi-synthetic macrolide antibiotic. Dirithromycin is active against gram-positive bacteria, Legionella spp., Helicobacter pylori, and Chlamydia trachomatis.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Dirithromycin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 62013-04-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C42H78N2O14 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | LY237216 |
| Informazioni di solubilità | Ethanol : ≥ 50 mg/mL (59.88 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (39.91 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |
Research purposes only