Learn More
VELP Scientifica Disc 2 for Capsules for Autosampler
Codice prodotto. 30003201 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Autosampler Disc
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
30003201 Autosampler Disc Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003201 Fornitore VELP Scientifica N. del fornitore A00000390
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
30-position disc for capsules for liquids or semi-solid samples (to be used in combination with disc A00000390).
  • Additional 30-position disc for capsules, for liquids or semi-solid samples
  • Suitable for the CN 802 Carbon/Nitrogen Analyser
  • The VELP C/N boasts exceptional efficiency, enabling the highest sample throughput. This is made possible by theelectronic autosampler, capable of processing up to 117 samples at a time.
Specifica
Tipo Autosampler Disc