Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE a disco
Codice prodotto. 11878892 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Altezza (sistema metrico):
6 mm
6mm
10mm
12mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11878892 10 mm 6mm pezzi 10
11888892 20 mm 10mm pezzi 10
11868892 9 mm 6 mm pezzi 10
16205841 30 mm 12mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11878892
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides stable stirring action for tubes. The disc-shaped stir bars are excellent for applications involving tubes.
  • Stable, magnetic stir bar
  • For use in tubes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore White
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes
Altezza (sistema metrico) 6mm
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Quantità 5/Pk.