Learn More
BD Siringa Luer-slip eccentrico in due pezzi Discardit™
Description
- Sterile
- Single use
- Two-piece syringe
- Leur-Slip
- Disposable
- Clear
Specifications
Specifications
| Materiale | Plastic |
| Colore | Trasparente |
| Include | Without Needle |
| Senza lattice | Sì |
| Product Type | Siringa eccentrica Luer Slip a 2 parti |
| Monouso | Sì |
| Graduazioni | 0.5 mL |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Tipo di collegamento | Luer Slip eccentrico |
| Show More |