Learn More
BD Siringa Luer-slip eccentrico in due pezzi Discardit™
Descrizione
- Sterile
- Single use
- Two-piece syringe
- Leur-Slip
- Disposable
- Clear
Specifications
Specifications
| Materiale | Polypropylene (Body) |
| Colore | Trasparente |
| Include | Without Needle |
| Product Type | Siringa eccentrica Luer Slip a 2 parti |
| Monouso | Sì |
| Graduazioni | 1 ml |
| Quantità | Confezione da 80 |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Tipo di collegamento | Luer Slip eccentrico |
| Graduated | Sì |
| Show More |