Learn More
BRAND™ Discharge Tubes for Dispensette™ S Bottletop Dispensers
Codice prodotto. 15603997 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Recirculation valve
Without recirculation valve
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
15603997 Without recirculation valve Pezzo
15549724 Recirculation valve Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15603997 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 708012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.30€
    14.68€ / pezzi 1
    Risparmia 1.62€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
For use with Dispensette S Bottletop Dispensers.
  • Fine tip
  • Volume: 5 and 10mL
  • Available with or without recirculation valve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Discharge Tube
Volume (sistema metrico) 5, 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispensette S Bottletop Dispensers
Include Without recirculation valve
Tipo di punta Fine tip