Learn More
Agencinox™ Dish, Flat Bottom, with Spout and Handle
Codice prodotto. 15822557
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15822557 4500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15822557 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 325A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.80€
    101.51€ / pezzi 1
    Risparmia 62.29€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Round, multipurpose, stainless steel dish for a wide range of uses.
  • With spout and handle
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 4500 mL
Materiale Stainless Steel
Tipo Dish
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) 250 mm