Learn More
Virkon™ Compresse disinfettanti virucida
Codice prodotto. 12318667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Tablets/Tub, 20 Tubs/Cs.
50 Tablets/Tub, 12 Tubs/Cs.
Dimensione della confezione:
200 pastiglie
600 pastiglie
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12318667 50 Tablets/Tub, 12 Tubs/Cs. 600 pastiglie
12328667 10 Tablets/Tub, 20 Tubs/Cs. 200 pastiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12318667 Fornitore Virkon™ N. del fornitore 330013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.76€
    428.37€ / 600 pastiglie
    Risparmia 217.39€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Clean and disinfect work surfaces and equipment in a single, one-step operation. Virkon™ Disinfectant Virucidal Tablets provide the widest proven spectrum of any disinfectant.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
  • Widest proven spectrum of any disinfectant - proven effective in independent tests against all 18 virus families affecting man and animals, including AIDS (HIV) and Hepatitis B
  • Excellent bactericide and fungicide - cleans and disinfects work surfaces and equipment in a single, one-step operation
  • Can be applied in powder form direct to spillages of blood and other body fluids
  • Easily dissolves to make a liquid disinfectant
  • Odourless, non-irritant to skin and eyes, non-toxic vapour phase, exceptionally low oral toxicity
  • Under COSHH requirements, no maximum exposure limit is required
  • Non-corrosive, non-bleaching and biodegradable
  • Any viral disease transmitted via surfaces or instruments contaminated with infected blood, body fluids, faeces or saliva can be controlled by correct application For cleaning and disinfecting work surfaces and equipment.
Specifica
Product Type Compressa disinfettante virucida Virkon
Forma Tablet
Da utilizzare con (applicazione) Per pulire e disinfettare apparecchiature e superfici di lavoro
Quantità 50 Tablets/Tub, 12 Tubs/Cs.
Volume (sistema metrico) 5 g/Tablet
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • relyon virkon tablets
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate), sulphamidic acid, benzenesulphonic acid, potas