Learn More
Virkon™ Compresse disinfettanti virucida
Product Code. 12328667
Change view
Click to view available options
Quantità:
10 Tablets/Tub, 20 Tubs/Cs.
50 Tablets/Tub, 12 Tubs/Cs.
Unit Size:
200 pastiglie
600 pastiglie
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
12328667 10 Tablets/Tub, 20 Tubs/Cs. 200 pastiglie
12318667 50 Tablets/Tub, 12 Tubs/Cs. 600 pastiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12328667 Supplier Virkon™ Supplier No. 330012
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Clean and disinfect work surfaces and equipment in a single, one-step operation. Virkon™ Disinfectant Virucidal Tablets provide the widest proven spectrum of any disinfectant.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
  • Widest proven spectrum of any disinfectant - proven effective in independent tests against all 18 virus families affecting man and animals, including AIDS (HIV) and Hepatitis B
  • Excellent bactericide and fungicide - cleans and disinfects work surfaces and equipment in a single, one-step operation
  • Can be applied in powder form direct to spillages of blood and other body fluids
  • Easily dissolves to make a liquid disinfectant
  • Odourless, non-irritant to skin and eyes, non-toxic vapour phase, exceptionally low oral toxicity
  • Under COSHH requirements, no maximum exposure limit is required
  • Non-corrosive, non-bleaching and biodegradable
  • Any viral disease transmitted via surfaces or instruments contaminated with infected blood, body fluids, faeces or saliva can be controlled by correct application For cleaning and disinfecting work surfaces and equipment.
Specifications
Product Type Compressa disinfettante virucida Virkon
Forma Tablet
Da utilizzare con (applicazione) Per pulire e disinfettare apparecchiature e superfici di lavoro
Include 5 g/Tablet
Quantità 10 Tablets/Tub, 20 Tubs/Cs.
compliance-icons
Product Identifier
  • Rely+On Virkon Tablets
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.