Learn More
Disodium Bathocuproine Disulfonate (Mixture of Regioisomers), TRC
Codice prodotto. 30344432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344432 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1187831G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bathocuproine Disulfonic Acid Disodium Salt (Mixture of regioisomers)
CAS 52698-84-7
Formula molecolare C26 H18 N2 O6 S2 . 2Na
Quantità 1 g
Sinonimo BCS, Bathocupproine Disulfonate Disodium, Bathocuproinesulfonate, Disodium Bathocuproine Disulfonate, Disodium Bathocuproine Disulfonate, (2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline-4,7-diyl)bis-benzenesulfonic Acid Disodium
InChI Formula InChI=1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].Cc1nc2c(ccc3c(c4ccccc4)c(c(C)nc23)S(=O)(=O)[O-])c(c5ccccc5)c1S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 564.54
Peso formulazione 564.0402