Learn More
Disodium Chromotropate Dihydrate (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30383333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30383333 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383333 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD494918500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Disodium Chromotropate Dihydrate (Technical Grade)
CAS 5808-22-0
Formula molecolare C10H6Na2O8S2 . 2H2O
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
SMILES O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 400.3
Peso formulazione 399.9511