Learn More
Disodium Chromotropate Dihydrate (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30384492
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384492 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384492 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4949182.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Disodium Chromotropate Dihydrate (Technical Grade)
CAS 5808-22-0
Formula molecolare C10H6Na2O8S2 . 2H2O
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
SMILES O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 400.3
Peso formulazione 399.9511