Learn More
Disodium hydrogen phosphate dihydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 13265393 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
13265393 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13265393 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0343.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Laboratory Reagent
Specifica
CAS 10028-24-7
pH 9.0 to 9.5 (0.1 M Solution (at 25°C))
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio min. 99%
Formula molecolare H5Na2O6P
Numero MDL MFCD00149182
Sinonimo Sorensen's salt , di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate , Sodium phosphate dibasic dihydrate , Sodium monohydrogen phosphate dihydrate
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 177.99