Learn More
Disodium Monooctyl Sulfosuccinate, TRC
Codice prodotto. 30134029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134029 1 g 1g
30133651 500 mg 500mg
30006680 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134029 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6456101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86878-53-7
Formula molecolare C12H20Na2O7S
Molecular Weight (g/mol) 354.33
Sinonimo Docusate Sodium Impurity, 1-(2-Ethylhexyl)ester-2-sulfo-butanedioic Acid Sodium Salt;
IUPAC Name disodium;4-(2-ethylhexoxy)-4-oxo-3-sulfonatobutanoate
SMILES O=C(C(S(=O)(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)OCC(CCCC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Disodium Monooctyl Sulfosuccinate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H22O7S.2Na/c1-3-5-6-9(4-2)8-19-12(15)10(7-11(13)14)20(16,17)18;;/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17,18);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 354.0725
Percent Purity >95%