missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disodium (RS)-2-Hydroxy-1,5-pentanedioate-2,3,3-d3,OD, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxypentanedioic Acid-2 O,2,3,3-D4 Disodium Salt |
| CAS | 2483831-91-8 |
| Formula molecolare | C5 D4 H2 O5 . 2 Na |
| Quantità | 0.1 g |
| Sinonimo | Pentanedioic-2,3,3-d3 acid, 2-(hydroxy-d)-, sodium salt (1:2) (ACI), Disodium (RS)-2-Hydroxy-1,5-pentanedioate-2,3,3-d3,OD, 2-(Hydroxy-d)pentanedioic-2,3,3-d3 acid disodium salt, 2-Hydroxypentanedioic acid-2 O,2,3,3-D4 disodium salt, DL-α-Hydroxyglutaric acid-d4 disodium salt |
| InChI Formula | InChI=1 S/C5H8O5.2 Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6 H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/i1D2,3 D,6 D;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[2 H]OC([2 H])(C(=O)[O-])C([2 H])([2 H])CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | disodium;2,3,3-trideuterio-2-deuteriooxypentanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.1023 |
| Peso formulazione | 196.0262 g/mol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?