Learn More
Disodium Tellurite, TRC
Codice prodotto. 30420699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30420699 10 g 10g
30412052 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30420699 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS67363010G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-20-2
Formula molecolare 2 Na . O3 Te
Molecular Weight (g/mol) 221.58
Sinonimo Telluric acid (H2TeO3), sodium salt (1:2), Sodium tellurate(IV) (Na2TeO3) (6CI,7CI), Telluric acid (H2TeO3), disodium salt (8CI,9CI), Disodium tellurate (Na2TeO3), Disodium tellurite, Disodium trioxotellurate, Sodium tellurate (Na2TeO3), Sodium tellurite, Sodium tellurite (Na2TeO3), Sodium tellurium oxide (Na2TeO3)
IUPAC Name disodium;tellurite
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Te](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Disodium Tellurite
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Peso formulazione 223.8705