Learn More
Witeg™ Dispenser
Codice prodotto. 15279336
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 10 mL
500 and 1000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
15279336 500 and 1000 μL -
11853825 1 to 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15279336 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 5 371 950
Specifica
Accuracy 6μL
Product Type Bottletop Dispenser
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Volume (sistema metrico) 500 and 1000 μL