Learn More
Fisherbrand™ Dispenser Box Top for Parafilm™ M
Codice prodotto. 16390412 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Parafilm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16390412 Parafilm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16390412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.95€
    26.02€ / pezzi 1
    Risparmia 3.93€
    13% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Box Top Dispenser is an easy application with no mess.
  • Accommodates two 50 mm (2-inch), or one 100 mm (4-inch) Parafilm™ M rolls
  • Easy application, simply place the dispenser on top of the Parafilm™ M box and pull the sealing film through, there is no need to remove rolls from the packaging
  • Built in safety blade slides and cuts with no danger to fingertips and eliminates the need for scissors
  • Supplied with two safety blades, additional replacement blades are available for purchase
  • Made from ABS plastic making the unit easy to clean
Specifica
Product Type Film Dispenser
Colore Natural
Lunghezza (sistema metrico) 12.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.2 cm
Altezza (sistema metrico) 9.9 cm
Capacità Parafilm
Materiale ABS
No. of Compartments 1
Descrizione Fisherbrand™ Dispenser Box Top for Parafilm
Da utilizzare con (applicazione) Vessels, Labware
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sealing Film, Parafilm M
Include Blade
Quantità 1 Ea.
Size Standard