Learn More
Fisherbrand™ Puntali per erogatore
Codice prodotto. 15103656 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.5 mL
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
5.0 mL
12.5 mL
25 mL
50 mL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15103656 50 mL Non sterile pezzi 25
15163646 0.1 mL Non sterile pezzi 100
15133646 0.5 mL Non sterile pezzi 100
15153646 1.25 mL Non sterile pezzi 100
15173646 2.5 mL Non sterile pezzi 100
15143646 5.0 mL Non sterile pezzi 100
15193646 12.5 mL Non sterile pezzi 100
15183646 25 mL Non sterile pezzi 50
15113656 0.1 mL Sterile pezzi 100
15123656 0.5 mL Sterile pezzi 100
15143656 1.25 mL Sterile pezzi 100
15133656 2.5 mL Sterile pezzi 100
15153656 5 mL Sterile pezzi 100
15173656 12.5 mL Sterile pezzi 100
15183656 50 mL Sterile pezzi 25
15163656 25 mL Sterile pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 15103656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.45€
    22.08€ / pezzi 25
    Risparmia 2.37€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Puntali per erogazione robusti, stabili e di lunga durata, per diverse marche di pipettatori. Per l'erogazione di fluidi con elevata viscosità e tensione di vapore.
  • These disposable tips are suitable for the following multiple dispensers:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ and Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 mL
Sterilità Non sterile
Certificazione/Conformità ISO 8655
Da utilizzare con (applicazione) For dispensing of fluids with high viscosity, high vapor pressure
Metodo di sterilizzazione Non-Sterile
Product Type Dispenser Tip
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf Multipette 4780, Other Compatible System
Materiale Polipropilene