Learn More
Interscience™ Dispensing Assembly for Dilutors
Codice prodotto. 16322236
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16322236 DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16322236 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 513043
Spedizione stimata: 09-02-2027
Set includes parts required for dispensing with dilutors.
Includes:
  • Set of silicone tubings with inner diameter of 6.4 mm
  • GL45 screw cap
  • Tube weight
  • Nozzle
  • Filter
Specifica
Product Type Dispensing Tubing
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Adding Dispensing Assembly to Dilutor
Da utilizzare con (apparecchiatura) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite