Learn More
Fisherbrand™ Cestino di erogazione, singolo, blu
Codice prodotto. 11314065 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Dimensioni (L x P x A):
155 x 155 x 170 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11314065 Blu 155 x 155 x 170 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11314065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.35€
    68.19€ / pezzi 1
    Risparmia 8.16€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per accedere facilmente ai materiali di laboratorio, anche con i guanti. Il distributore da banco Fisherbrand™ è progettato ergonomicamente con un'ampia apertura angolata e un bordo sporgente.
Facile accesso ai materiali del laboratorio, anche con i guanti! Ideale per manipolare la maggior parte dei diversi materiali del laboratorio, incluse le provette da microcentrifuga.
Design ergonomico
  • Aperture ampie ad angolo
  • Labbro maggiorato
  • Il coperchio rimane aperto quando viene inclinato all'indietro
Perfetto per l'uso sul banco da lavoro o per il montaggio a parete
  • Piedini in gomma antiscivolo
  • Fori e viti incluse per il montaggio a parete
Specifica
Tipo Cestino di erogazione
Materiale PMMA
Colore Blu
Forma Semi-circular
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P x A) 155 x 155 x 170 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Larghezza (sistema metrico) 155 mm
Altezza (sistema metrico) 170 mm