Learn More
asecos™ Dispensing Can
Codice prodotto. 17856546 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17856546 10 L Pezzo
17816496 2 L Pezzo
17836446 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17856546 Fornitore asecos™ N. del fornitore 36489
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Dispensing Can allows for safe, clean and comfortable dispensing of liquids in the workplace.
  • Resistant, chemically stable and UV-stable containers
  • Incl. 2 screw-on type outlets in diff erent sizes
  • 18 labels in 9 signal colours and a multilingual safety label for content labelling according to GHS
  • With stable handles for ergnomic handling
Specifica
Product Type Filling Can
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Safe, clean and comfortable dispensing of liquids in the workplace
Materiale Polietilene
Larghezza (sistema imperiale) 10.24 in.
Larghezza (sistema metrico) 260.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 20.59 in.
Altezza (sistema metrico) 523.00 mm
Peso (sistema imperiale) 6.39 lb.
Peso (sistema metrico) 2.9 kg