Learn More
BRAND™ Dispensing Cylinder with Valve Block
Codice prodotto. 15693987 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Burette
50 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15693987 10 mL Burette Pezzo
11663219 50 mL Burette Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15693987 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 707533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    96.35€ / pezzi 1
    Risparmia 14.65€
    13% Sconto
In stock
For use with Titrette™ Bottletop Burette. Accommodates all serial number ranges.
  • For use with Titrette™ Bottletop Burette
  • Fits all serial number ranges
  • *For 50mL instruments with serial numbers beginning with 01-12 AND letters A-J, must order both Dispensing cylinder and Titrating tube as a pair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Dispensing Cylinder
Include Valve head for titrette
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 mL Burette