Learn More
Honeywell™ Dispensing System and Dip Tube
Codice prodotto. 16871210
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
18 L Drum without Dip Tube
Capacità (sistema metrico):
18 L
Dimensione della confezione:
1 confezione
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16871210 18 L Drum without Dip Tube 18 L 1 confezione
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16871210 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 89857H1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    294.69€ / 1 confezioni
    Risparmia 9.31€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Dispensing system and dip tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Returnable Container Accessory
Capacità (sistema metrico) 18 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) 18 L Drum without Dip Tube
Quantità 1
Peso (sistema metrico) 0.675 Kg