Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
Codice prodotto. 17740938 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
17740938 2.5 mL Pezzo
17750938 5 mL Pezzo
17760938 10 mL Pezzo
17770938 25 mL Pezzo
17780938 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17740938 Fornitore Gilson N. del fornitore F110101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    404.25€ / pezzi 1
    Risparmia 9.75€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this bottle-top dispenser for convenient, safe, and precise delivery of common laboratory solutions and solvents.
  • Accurate and reproducible dispensing: Quickly and easily dispense just the liquid needed with a precise volume setting. The built-in recalibration mechanism ensures reproducibility.
  • Safe and easy to use: keep your bench and other devices safe with the anti-drip system and the return of liquid into the bottle after use. The sliding volume adjuster enables simple one-hand operation and volume adjustment.
  • Flexible
  • Adaptable to every type of liquid with an easy calibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.012
Angolo 90°C
Product Type Bottletop Dispenser
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 8655-5
Colore White, Blue
Densità 2.2 g/cm³
Canali 1
Materiale Polypropylene, ETFE, PTFE, FEP, Glass
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Display None
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing bottled liquids
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottled Liquids
Include Dispenser
Incrementi .05 mL
Pressione max 600 mbar
Modello Dispensman
Tipo di collo Straight
Precisione ≤0.002
Quantità 1
Riproducibilità Yes
Forma Bar with Nozzle
Sterilità Non-sterile
Temperatura (sistema imperiale) <59°F and >104°F
Temperatura (sistema metrico) <15°C and >40°C
Valori nominali della viscosità 500 mm²/s max
Volume serbatoio (sistema imperiale) 0.08 oz.
Warranty 1 Year
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 20 cm
Dimensione del poro 1