Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
Codice prodotto. 17780938 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
17780938 50 mL Pezzo
17740938 2.5 mL Pezzo
17750938 5 mL Pezzo
17760938 10 mL Pezzo
17770938 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17780938 Fornitore Gilson N. del fornitore F110105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    584.85€ / pezzi 1
    Risparmia 30.15€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Use this bottle-top dispenser for convenient, safe, and precise delivery of common laboratory solutions and solvents.
  • Accurate and reproducible dispensing: Quickly and easily dispense just the liquid needed with a precise volume setting. The built-in recalibration mechanism ensures reproducibility.
  • Safe and easy to use: keep your bench and other devices safe with the anti-drip system and the return of liquid into the bottle after use. The sliding volume adjuster enables simple one-hand operation and volume adjustment.
  • Flexible
  • Adaptable to every type of liquid with an easy calibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.3
Angolo 90°
Product Type Bottletop Dispenser
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 8655-5
Colore White, Blue
Densità 2.2 g/cm³
Canali 1
Materiale Polypropylene, ETFE, PTFE, FEP, Glass
Volume (sistema metrico) 50 mL
Display None
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing bottled liquids
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottled Liquids
Include Dispenser
Incrementi 1 mL
Pressione max 600 mbar
Modello Dispensman
Tipo di collo Straight
Precisione ≤0.050
Quantità 1
Riproducibilità Yes
Forma Bar with Nozzle
Sterilità Non-sterile
Temperatura (sistema imperiale) <59°F and >104°F
Temperatura (sistema metrico) <15°C and >40°C
Valori nominali della viscosità 500 mm²/s max
Volume serbatoio (sistema imperiale) 1.7 oz.
Warranty 1 Year
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 20 cm
N. per confezione 1