Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disperse Orange 3, 65%
Codice prodotto. 10503571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 10503571
Marca: Thermo Scientific Chemicals 201620500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 730-40-5 | C12H10N4O2 | 242.238 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Disperse orange 3
Punto di fusione 200.0°C
Nota nome 65%
CAS 730-40-5
Intervallo percentuale saggio 90%
Formula molecolare C12H10N4O2
Numero MDL MFCD00007856
Beilstein 16, 311
Sinonimo C.I. 11005
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, toluene
InChI Key UNBOSJFEZZJZLR-UHFFFAOYSA-N
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-[(4-nitrophenyl)diazenyl]aniline
Molecular Weight (g/mol) 242.238
PubChem CID 12896
ChEBI CHEBI:75648
Peso formulazione 242.24
Percent Purity 65%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown to Red
Quantità 50 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Disperse Orange 3
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.