Learn More
IKA™ Generatore per rotore/statore per omogeneizzatori IKA Ultra-Turrax™
Codice prodotto. 10232731 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
10 - 1500 ml
50 - 200 ml
Diametro (sistema metrico):
18 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10232731 10 - 1500 ml 18 mm Pezzo
10400253 50 - 200 ml 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10232731 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0000593400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00€
    1390.00€ / pezzi 1
    Risparmia 60.00€
    4% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disperses emulsions from 1μm to 10μm and suspensions with 15μm to 50μm ultimate fineness. IKA™ Dispersing Element works with liquid volumes from 10 to 2000mL and immersion depths from 40 to 165mm. Suitable for solvents and can be sterilized using any method.
  • Immersion depth: 40 to 165 mm
  • Materials in contact with medium: PTFE, AISI 316L
  • Suitable for solvents: Yes
  • Max. temperature: 180°C
  • Sterilization methods: All methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Elemento a dispersione
Speed 25,000 rpm
Dimensione particelle 1μm to 10μm emulsions, 15μm to 50μm suspensions
Intervallo volume (sistema metrico) 10 - 1500 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.7 in.
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 194 mm
Materiale PTFE e AISI316L
Da utilizzare con (apparecchiatura) T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™
Modello S 25N–18G
Quantità confezione 1 ciascuno
Metodo di sterilizzazione Tutti i metodi