Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Single Use, PP, Blue Transparent
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16379561
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
16379561 100 ml Sterile pezzi 20
15843954 50 mL Non-sterile pezzi 20
15853954 50 mL Sterile pezzi 20
16369561 100 ml Non-sterile pezzi 20
16389561 250 ml Non-sterile pezzi 20
16274451 250 ml Sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16379561 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53937011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.31€
    48.45€ / pezzi 20
    Risparmia 17.86€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sampling tube manufactured in a clean room specially designed for single use. Due to the blue color, it is perfect for use in the food, animal feed and pharma industries. It is completely manufactured in one piece and can be used for sampling and subsequent transport of the sample in one device.
  • DispoDipper is completely manufactured in one piece and can be used for sampling and subsequent transport of the sample in one device
  • PP, blue transparent
  • Individually packaged and optionally sterilised by gamma rays
  • Production and packaging according to Cleanroom Class 7
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
  • Scaled sampling tube volume in ml and oz.
  • Immersion depth 270 mm
Disposable, individually packaged, clean room, suitable for use with food, leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampling Tube
Materiale Polypropylene
Materiale chiusura Polypropylene, Blue Transparent
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Colore Blue
Da utilizzare con (applicazione) Food
Quantità 1
Altezza (sistema imperiale) 16.04 in.
Altezza vaschetta (sistema imperiale) 3.86 in.
Altezza (sistema metrico) 415 mm
Altezza vaschetta (sistema metrico) 98 mm