Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Single Use, PP, Blue Transparent
Sampling tube manufactured in a clean room specially designed for single use. Due to the blue color, it is perfect for use in the food, animal feed and pharma industries. It is completely manufactured in one piece and can be used for sampling and subsequent transport of the sample in one device.
37.15€ - 76.95€
Specifica
Materiale Polypropylene
Monouso Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Sterilità Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15843954
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5393-7000
Non-sterile 50 mL
37.15€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15853954
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5393-7001
Sterile 50 mL
47.75€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16369561
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5393-7010
Non-sterile 100 ml
53.35€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16379561
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5393-7011
Sterile 100 ml
67.90€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16389561
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5393-7020
Non-sterile 250 ml
60.45€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16274451
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5393-7021
Sterile 250 ml
76.95€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • DispoDipper is completely manufactured in one piece and can be used for sampling and subsequent transport of the sample in one device
  • PP, blue transparent
  • Individually packaged and optionally sterilised by gamma rays
  • Production and packaging according to clean room class 7
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
  • Scaled sampling tube volume in ml and oz.
  • Immersion depth 270 mm
Disposable, individually packaged, clean room, suitable for use with food, leakproof