Learn More
Buerkle™ DispoLance Disposable Sampler
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-6827008 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15521751 500 mm Sterile pezzi 20
15511751 500 mm Non-sterile pezzi 20
15591741 300 mm Non-sterile pezzi 20
15501751 300 mm Sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15521751 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53935571
Used for taking large and small sample quantities directly from bags. The Buerkle™ DispoLance Disposable Sampler is suitable for free-flowing powders and small-grain granulates. It is available in sterile and non-sterile varieties.
  • For free-flowing powders and small-grain granulates
  • Pierces containers with a sturdy tip
  • Sample flows through the open inner tube directly into a container or bag held underneath
  • Variable sample quantity
  • Clean room manufactured
  • Sterile versions are sterilized by gamma rays
  • Nominal width 14mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm