Learn More
Buerkle™ DispoPicker Disposable Sampler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15551741 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità unitSize
15551741 60 mL 300 mm Non-sterile pezzi 20
15561741 60 mL 300 mm Sterile pezzi 20
15571741 100 mL 500 mm Non-sterile pezzi 20
15581741 100 mL 500 mm Sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15551741 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53935540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    113.70€ / pezzi 20
    Risparmia 1.30€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Samples powders and small-grain bulk materials. The Buerkle™ DispoPicker Disposable Sampler features a closed tip to prevent sample material from trickling back out of the sample lance.
  • For powders and small-grain bulk materials
  • Closed tip prevents sample materials from trickling back out of the lance
  • Ideally suited for cross-section samples
  • Clean room manufactured
  • Sterile varieties are sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.03 oz.
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Sampling of Powders and Small-Grain Bulk Materials
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm