Learn More
Buerkle™ DispoPicker Disposable Sampler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15571741 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15571741 100 mL 500 mm Non-sterile pezzi 20
15551741 60 mL 300 mm Non-sterile pezzi 20
15561741 60 mL 300 mm Sterile pezzi 20
15581741 100 mL 500 mm Sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15571741 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53935550
In stock
Samples powders and small-grain bulk materials. The Buerkle™ DispoPicker Disposable Sampler features a closed tip to prevent sample material from trickling back out of the sample lance.
  • For powders and small-grain bulk materials
  • Closed tip prevents sample materials from trickling back out of the lance
  • Ideally suited for cross-section samples
  • Clean room manufactured
  • Sterile varieties are sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm