Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterile Gloves
Codice prodotto. 17853712 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Quantità:
1 Glove/Pouch, 100 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs.
1 Pair/Pouch, 50 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs.
Dimensione della confezione:
100 paia
50 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Quantità Dimensione della confezione
17853712 Medium 1 Pair/Pouch, 50 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs. 50 paia
17813842 Large 1 Glove/Pouch, 100 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs. 100 paia
17813612 Small 1 Glove/Pouch, 100 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs. 100 paia
17843812 Small 1 Pair/Pouch, 50 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs. 50 paia
17813652 Medium 1 Glove/Pouch, 100 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs. 100 paia
17813642 Large 1 Pair/Pouch, 50 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs. 50 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17853712 Fornitore Ansell N. del fornitore MDG751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    9.25€ / 50 paia
    Risparmia 3.35€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Synthetic, powder-free gloves are individually packed and recommended for frequent glove changes.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 certified
  • Made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film)
  • Offering good tactile sensitivity
  • Recommended for use by individuals with Type I latex allergy
  • For (non-surgical) procedures, can also be used as a glove liner for increased protection
  • Packaged as a single sterile glove or pair per pouch
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative
  • For use in general industrial applications
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Clear
Monouso Single-use
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Sì
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Powdered Powder Free
Product Type Sterile Gloves
Size Medium
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 1.2 mil
Spessore (sistema metrico) 0.03 mm
Modello DISPOS-A-GLOVE-313901PP
Quantità 1 Pair/Pouch, 50 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs.
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 278 mm