Learn More
Corning™ Disposable Aseptic Transfer Cap for Microcarriers Bottles, Sterile
Codice prodotto. 17760708 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
MLL with tubing (1/8 in. ID, 1/4 in. OD)
MPC with tubing (1/4 in. ID, 3/8 in. OD)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 g Microcarrier Bottle
500 g Microcarrier Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17760708 MLL with tubing (1/8 in. ID, 1/4 in. OD) 100 g Microcarrier Bottle Pezzo
15810540 MPC with tubing (1/4 in. ID, 3/8 in. OD) 100 g Microcarrier Bottle Pezzo
17802155 MLL with tubing (1/8 in. ID, 1/4 in. OD) 500 g Microcarrier Bottle Pezzo
17892145 MPC with tubing (1/4 in. ID, 3/8 in. OD) 500 g Microcarrier Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17760708 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4626
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Corning microcarriers, available in 100g and 500g bottles, can be fitted with these Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading.
These are aseptic transfer casp for 100 g and 500 g sizes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Disposable 45 mm Aseptic Transfer Cap
Da utilizzare con (applicazione) MLL with tubing (1/8 in. ID, 1/4 in. OD)
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100 g Microcarrier Bottle
Sterilità Sterile
Product Type Aseptic Transfer Screw Cap
Materiale Polypropylene cap with chemically resistant, heat sealable flexible tubing
Quantità 1/Cs.