Learn More
Witeg™ Disposable Autoclavable Bags
Codice prodotto. 13437667
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
250 x 400 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P)
13437667 250 x 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13437667 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 5 488 301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.42€
    152.03€ / pezzi 500
    Risparmia 41.39€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
For disposing of Petri dishes, culture media, tubes and more.
  • Autoclavable for 30 minutes at 121°C
  • Made of polypropylene
  • Capacity of 3 L
  • 250 x 400 mm
  • Provided 500 per pack
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Waste disposal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Petri dishes, culture media, tubes, etc.
Materiale Polypropylene
N. per custodia 500/cs
Dimensioni (L x P) 250 x 400 mm
Product Type Autoclavable Bags
Capacità (sistema metrico) 3 L