Learn More
Epredia™ Disposable Base Molds
Codice prodotto. 12510117 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12510117 30 x 24 mm pezzi 500
12580107 7 x 7 mm pezzi 500
12590107 15 x 15 mm pezzi 500
10724227 24 x 24 mm pezzi 500
12520117 37 x 24 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12510117 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 58952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.53€
    125.92€ / pezzi 500
    Risparmia 47.61€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Use Epredia™ Disposable Base Molds with all standard-size cassettes.
  • Cleaning associated with metal molds is not required
  • Transparency facilitates tissue orientation
Ordering Information:
  • Sold in cases of four boxes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Base Mold
Materiale Plastic
Dimensioni (L x P) 30 x 24 mm