Learn More
Epredia™ Disposable Blade Carriers
Codice prodotto. 10680032 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Blade Carrier E
Portalama monouso E
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HM 310, HM 315 and HM 325
Unità stile Dovetail
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10680032 Portalama monouso E Unità stile Dovetail Pezzo
12647876 Portalama monouso E Unità stile Dovetail Pezzo
12033119 Blade Carrier E HM 310, HM 315 and HM 325 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10680032 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 705050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.10€
    70.39€ / pezzi 1
    Risparmia 8.71€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-02-2027
Lame a profilo alto e basso per l'uso con il sistema di fissaggio rapido del portalama monouso Epredia™.
Disposable Blade Carriers
  • Blade angle and blade adjustment levers are removable to help protect user settings (Version 2 and 3 units only)
  • Concentric lever locks onto the dovetail to help reduce accidental movement of the holder (Version 2 and 3 units only)
  • Quick clamp system for high- and low-profile blades
  • Adjustable clearance angle
  • Moveable knife guard covers the blade entirely in any position
  • Knife carrier base included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Portalama Tipo E per unità stile Dovetail
Product Type Portalama monouso E
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità stile Dovetail