Learn More
Copristivali monouso con suola antiscivolo
Descrizione
- Tessuto microporoso
- Suola in PVC
- Apertura elasticizzata
- Caviglie elasticizzate
- Altezza: 45 cm (A)
- Lunghezza: 35 cm (B)
- Peso: 60 g/m²
- Bianco
- DPI di categoria I
- Non sterile
Specifica
Specifica
| Size | Universale |
| Materiale | Tessuto microporoso/suola in PVC |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sí |
| Sterilità | Non sterile |
| Tipo di suola | Antiscivolo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ambienti di produzione o lavorazione degli alimenti |
| Certificazione/Conformità | DPI di categoria I |
| Larghezza (sistema metrico) | 35 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 cm |
| Vedi altri risultati |