Learn More
Fisherbrand™ Spatole monouso colorate
Per l'erogazione o la raccolta di campioni di polveri o di solidi morbidi. Le spatole monouso colorate Fisherbrand™ sono autoclavabili e disponibili in diversi colori. Progettate per provette standard da 15 e 1.5 ml.
47.00€ - 186.00€
Specifica
Product Type | Spatola |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15336558
|
Fisherbrand™
|
Blu | Non sterili | 210 x 7 mm |
59.75€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15346558
|
Fisherbrand™
|
Opaco | Non sterile | 210 x 7 mm |
47.00€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15376558
|
Fisherbrand™
|
Opaco | Sterile | 210 x 7 mm |
186.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15366558
|
Fisherbrand™
|
Verde | Non-sterile | 310 x 10 mm |
47.40€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Design in funzione delle dimensioni per un perfetto adattamento alle provette standard da 15 e 1.5 ml
- Ideale per l'erogazione o la raccolta di campioni, di polveri o di solidi morbidi
- Infrangibile in azoto liquido
- Resistente ad acidi e basi diluiti
- Utilizzabile con liquidi caldi
- Autoclavabile
Specifica
Spatola | |
Polypropylene | |
Autoclavable |