Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 48 g/m2
Codice prodotto. 17770169 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17770169 2X-Large pezzi 60
17750169 Small pezzi 60
17740169 Medium pezzi 60
17730169 Large pezzi 60
17760169 X-Large pezzi 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17770169 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore J40480/XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.22€
    82.76€ / pezzi 60
    Risparmia 35.46€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
These sets of disposable tunics and pants provide extra protection for healthcare workers.
  • Light and breathable polypropylene material
  • Loose shape allows user to maintain good movement
  • Collarless shirt
  • Pants with elasticated waist
  • Individual packaging for hygiene and controlled distribution
  • 48 g/m2 fabric weight
Specifica
Size 2X-Large
Materiale Polypropylene
Colore Navy
Stile di manicotto Short Sleeve
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Dental, Medical
N. per confezione 60 Pk.