Learn More
Ansa di inoculazione monouso
Codice prodotto. 12870155
Cambia vista
Click to view available options
Volume:
10μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume Dimensione della confezione
12870155 10μL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12870155 Fornitore Microspec N. del fornitore A3
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from polystyrene for strength and flexibility. Microspec™ Disposable Inoculation Loops are ideal for the cultivation of microbes on plates by transferring inoculum for streaking and to transfer microscopic organisms.
  • High impact, polystyrene, disposable inoculating loops
  • 200mm long to reduce the risk of contamination
  • Aseptic Manufacture
Specifica
Monouso Sì
Volume 10μL
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Plastica
Sterilità Aseptically Manufactured
Product Type Ansa per inoculazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per uso in applicazioni di laboratorio e ricerca
Quantità Confezione da 1000
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory and Research use