Learn More
Brand™ Pipette volumetriche per microcampionatura con una marcatura Blaubrand™
Realizzate in vetro monouso e conformi agli standard DIN ISO 7550. Le micropipette monouso BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ includono tacche di taratura e sono a marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE. Tutte le superfici sono lucidate a fuoco per garantire uniformità e ridurre al minimo l'usura dell'adattatore per pipette. Codice colore ISO per garantire una chiara identificazione.
131.00€ - 237.00€
Specifica
Calibrazione | To Contain |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE-marked |
Materiale | Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Accuracy | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Accuracy | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11728208
|
Brand™
708728 |
Red | ≤±0.25% | Marks at 20 and 40μL |
136.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11738208
|
Brand™
708745 |
Blue | ≤±0.25% | Marks at 50 and 100μL |
136.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15212599
|
Brand™
708722 |
White | ≤±0.25% | Marks at 25μL |
131.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15222599
|
Brand™
708733 |
Verde | ≤±0.25% | Marks at 50μL |
139.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15744037
|
Brand™
708707 |
White | ≤±0.30% | Marks at 1/2/3/4/5μL |
237.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15754037
|
Brand™
708709 |
Arancione | ≤±0.25% | Marks at 10μL |
162.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17212814
|
Brand™
708757 |
Red | ≤±0.25% | Marks at 200μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11748208
|
Brand™
708757 |
Red | ≤±0.25% | Marks at 200μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15202599
|
Brand™
708718 |
Nero | ≤±0.25% | Marks at 20μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15232599
|
Brand™
708744 |
Blue | ≤±0.25% | Marks at 100μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Con tacca circolare
- A norma DIN ISO 7550
- Calibrate per riempimento (TC, In.)
- Marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
- Superfici interne ed esterne lucidate a fuoco particolarmente lisce
- Estremità di aspirazione lucidata a fuoco per ridurre al minimo l'usura dell'adattatore per pipetta.
- Codificate a colore a norma ISO per una chiara identificazione.
Specifica
To Contain | |
Glass | |
Single-use |
DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE-marked | |
125 mm |