Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disposable IR Cards, 5x10cm, KBr window, 19mm aperture
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
137.00€ - 367.00€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15436575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
043935.KM
25 Pk.
367.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
15426575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
043935.KJ
5 Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Size: 5 x 10cm
  • KBr window
  • 19mm aperture