Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disposable IR Cards, 5x10cm, NaCl window, 19mm aperture
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
137.00€ - 327.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15416565
|
Thermo Scientific Chemicals
043929.KM |
25 Pk. |
327.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15406565
|
Thermo Scientific™
043929.KJ |
5 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Size: 5 x 10cm
- NaCl window
- 19mm aperture
RUO – Research Use Only