Learn More
Fisherbrand™ Disposable Microscope Slides
Codice prodotto. 16505804 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
144/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16505804 144/Pk. pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16505804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Durable plastic microscope slides.
  • Precleaned and packed per dozen
  • Size: 3 × 1 in. (7.6 × 2.5cm)
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Materiale Plastic
Precleaned Yes
Quantità 144/Pk.