Learn More
LevGo™ Disposable Paper Mini Funnels
Codice prodotto. 15346568
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
186 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15346568 186 mL pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15346568 Fornitore LevGo™ N. del fornitore 19630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.65€
    38.48€ / pezzi 25
    Risparmia 2.17€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fits a wide variety of openings and can be used with virtually any liquid* or powder. LevGo™ Disposable Paper Mini Funnels biodegrade naturally in the standard waste stream for a more environmentally friendly product.
  • Innovative ‘backrest’ allows hands-free pouring
  • Maximum flexibility – cut the stem to any size or shape to meet with your needs
  • Supplied in Packs of 25
  • Dimensions: 186 mL cap, top Dia. 0.64 cm2, height 12.8cm
  • Not recommended for hot liquids
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 0.64 cm2
Capacità (sistema metrico) 186 mL
Materiale Paper
Altezza (sistema metrico) 12.8 cm
Include Integral 'backrest'
Quantità 25 Pack
Product Type Funnel