Learn More
3M™ Respiratore classico a guscio
Codice prodotto. 12302399 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Efficienza filtro:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
With Exhalation Valve:
No
Sì
Quantità:
1 ciascuno
10/Pk.
10/conf.
Confezione da 10
Confezione da 20
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Efficienza filtro With Exhalation Valve Quantità Dimensione della confezione
12302399 FFP1 NR D Sì Confezione da 10 pezzi 10
12382389 FFP1 NR D No Confezione da 20 pezzi 20
11713363 FFP2 NR D No 1 ciascuno pezzi 20
11723363 FFP1 NR D Sì 10/conf. pezzi 10
11736003 FFP2 NR D Sì 10/Pk. pezzi 10
11733363 FFP2 Sì Confezione da 10 pezzi 10
11703363 FFP1 NR D No Confezione da 20 pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12302399 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000006980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.55€
    19.29€ / pezzi 10
    Risparmia 18.26€
    48% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Comoda da indossare, compatibile con la maggior parte dei volti. La mascherina antiparticolato 3M serie 8000 è caratterizzata da una forma convessa.
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
The 3M™ Respirators 8000 Series provide lightweight, comfortable and effective respiratory protection against dust and mist. The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes. The collapse resistant shell and proprietary 3M™ respirators offer durable, comfortable protection particularly in hot and humid conditions. Dusts, mists and metal fumes are the most common respiratory hazards in the working environment as by-products of processes such as grinding and mixing. 3M respirators provide comfortable, maintenance-free protection against these particular hazards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Direttiva della Comunità Europea 89/686/CEE, EN 149:2001 A1:2009, CE
Design Type Doppia fascia
Monouso Sì
Tipo di filtro FFP1 NR D
Product Type Respiratore per particolato
With Exhalation Valve Sì
Efficienza filtro FFP1 NR D
Da utilizzare con (applicazione) Protezione da polvere e nebbia
Senza lattice Sì
Modello 8812
Quantità Confezione da 10
Resistente a Polveri, nebbie e fumi metallici
Forma Convesso
Sterilità Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No