Learn More
Copan Italia™ Pipette Pasteur monouso
Descrizione
- Unbreakable
- Can be sealed and frozen
- Usable in liquid nitrogen
- Sterile
- Polyethylene LDPE
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.5 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Materiale | LDPE |
| Gocce/mL | 22 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasferimento e l'erogazione di liquidi in totale sicurezza in tutti i tipi di laboratori |
| Graduato | Sì |
| Quantità | Confezione da 400 |
| Volume (sistema metrico) | 6 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Tipo | Pipetta Pasteur |
| Vedi altri risultati |